Imprimer
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471598-1G OR471598-250MG OR471598-5G
APOSOR471598-1GEA 406 EUR
APOSOR471598-1G APOSOR471598-250MG APOSOR471598-5G
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formule: C₆H₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878875
Numéro CAS: 50551-29-6