Imprimer
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471592-1G OR471592-250MG OR471592-5G
APOSOR471592-1GEA 337 EUR
APOSOR471592-1G APOSOR471592-250MG APOSOR471592-5G
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₆ClNO₃
Poids moléculaire: 211.602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00835536
Numéro CAS: 15345-55-8