Imprimer
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471591-1G OR471591-5G
APOSOR471591-1GEA 164 EUR
APOSOR471591-1G APOSOR471591-5G
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462954
Numéro CAS: 108938-16-5