Imprimer
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471587-250MG OR471587-1G
APOSOR471587-250MGEA 448 EUR
APOSOR471587-250MG APOSOR471587-1G
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₁NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723198
Numéro CAS: 928771-49-7