Imprimer
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471584-1G OR471584-5G
APOSOR471584-1GEA 85.7 EUR
APOSOR471584-1G APOSOR471584-5G
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Formule: C₇H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779492
Numéro CAS: 946122-05-0