Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₆BrNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD29065909 Numéro CAS: 2006277-62-7 |