Imprimer

Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR471577-1G OR471577-250MG
APOSOR471577-1GEA 916 EUR
APOSOR471577-1G APOSOR471577-250MG
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29065915
Numéro CAS: 2006277-94-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR