Imprimer
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(pyridin-4-yl)benzaldehyde
OR471573-1G OR471573-250MG OR471573-5G
APOSOR471573-1GEA 452 EUR
APOSOR471573-1G APOSOR471573-250MG APOSOR471573-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₆H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29065910
Numéro CAS: 342037-22-3