Imprimer
2-Chloro-3-iodopyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471572-1G OR471572-5G
APOSOR471572-1GEA 177 EUR
APOSOR471572-1G APOSOR471572-5G
2-Chloro-3-iodopyrazine
2-Chloro-3-iodopyrazine
Formule: C₄H₂ClIN₂
Poids moléculaire: 240.43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909706
Numéro CAS: 191340-85-9