Imprimer
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471571-1G OR471571-250MG OR471571-5G
APOSOR471571-1GEA 0 EUR
APOSOR471571-1G APOSOR471571-250MG APOSOR471571-5G
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072641
Numéro CAS: 945391-06-0