Imprimer
5-Chloro-2-iodoindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471570-250MG OR471570-1G OR471570-5G
APOSOR471570-250MGEA 248 EUR
APOSOR471570-250MG APOSOR471570-1G APOSOR471570-5G
5-Chloro-2-iodoindole
5-Chloro-2-iodoindole
Formule: C₈H₅ClIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22563509
Numéro CAS: 1388032-50-5