Imprimer
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471567-1G OR471567-250MG OR471567-5G
APOSOR471567-1GEA 561 EUR
APOSOR471567-1G APOSOR471567-250MG APOSOR471567-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₈BrClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11557543
Numéro CAS: 203573-07-3