Imprimer
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471555-1G OR471555-250MG
APOSOR471555-1GEA 1420 EUR
APOSOR471555-1G APOSOR471555-250MG
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Formule: C₉H₅BrCl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17392824
Numéro CAS: 864292-36-4