7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄INO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28127445 Numéro CAS: 342601-33-6 |