Imprimer
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471550-1G OR471550-250MG OR471550-5G
APOSOR471550-1GEA 397 EUR
APOSOR471550-1G APOSOR471550-250MG APOSOR471550-5G
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00996305
Numéro CAS: 86847-77-0