Imprimer
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471548-1G OR471548-250MG OR471548-5G
APOSOR471548-1GEA 489 EUR
APOSOR471548-1G APOSOR471548-250MG APOSOR471548-5G
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527100
Numéro CAS: 130200-02-1