Imprimer
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-2-methyl-pyridine-6-carbaldehyde, 5-Bromo-6-methylpicolinaldehyde
OR471543-1G OR471543-250MG OR471543-5G
APOSOR471543-1GEA 191 EUR
APOSOR471543-1G APOSOR471543-250MG APOSOR471543-5G
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227149
Numéro CAS: 137778-18-8