Imprimer
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471541-1G OR471541-5G OR471541-250MG
APOSOR471541-1GEA 397 EUR
APOSOR471541-1G APOSOR471541-5G APOSOR471541-250MG
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Formule: C₇H₁₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12784032
Numéro CAS: 101012-43-5