Imprimer
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471538-1G OR471538-250MG OR471538-5G
APOSOR471538-1GEA 713 EUR
APOSOR471538-1G APOSOR471538-250MG APOSOR471538-5G
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19208536
Numéro CAS: 51119-05-2