Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formule:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26937551 Numéro CAS: 1382035-21-3 |