2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27934088 Numéro CAS: 94426-72-9 |