Imprimer
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR471533-1G OR471533-250MG OR471533-5G
APOSOR471533-1GEA 128 EUR
APOSOR471533-1G APOSOR471533-250MG APOSOR471533-5G
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168487
Numéro CAS: 1269293-80-2