Imprimer
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471528-5G OR471528-1G OR471528-250MG
APOSOR471528-5GEA 364 EUR
APOSOR471528-5G APOSOR471528-1G APOSOR471528-250MG
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13619877
Numéro CAS: 123551-49-5