Imprimer
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471503-1G OR471503-250MG OR471503-5G
APOSOR471503-1GEA 145 EUR
APOSOR471503-1G APOSOR471503-250MG APOSOR471503-5G
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formule: C₇H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 173.597 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20278147
Numéro CAS: 877133-56-7