Imprimer
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (2-methoxy-6-nitrophenyl)carbamate
OR471498-1G OR471498-250MG OR471498-5G
APOSOR471498-1GEA 134 EUR
APOSOR471498-1G APOSOR471498-250MG APOSOR471498-5G
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29049234
Numéro CAS: 1283176-56-6