Imprimer
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471496-1G OR471496-5G
APOSOR471496-1GEA 205 EUR
APOSOR471496-1G APOSOR471496-5G
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05666011
Numéro CAS: 23705-85-3