Imprimer
1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471490-1G OR471490-250MG OR471490-5G
APOSOR471490-1GEA 313 EUR
APOSOR471490-1G APOSOR471490-250MG APOSOR471490-5G
1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
Formule: C₆H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658203
Numéro CAS: 408335-42-2