Imprimer
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471488-1G OR471488-25G OR471488-5G
APOSOR471488-1GEA 203 EUR
APOSOR471488-1G APOSOR471488-25G APOSOR471488-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Formule: C₄H₉NO₂
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16687622
Numéro CAS: 1590-50-7