2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₇NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09755943 Numéro CAS: 39911-06-3 |