Imprimer
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471482-1G OR471482-250MG
APOSOR471482-1GEA 601 EUR
APOSOR471482-1G APOSOR471482-250MG
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Formule: C₂₂H₂₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664782
Numéro CAS: 66056-40-4