Imprimer
2-Chloro-6-methoxypurine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471479-1G OR471479-250MG
APOSOR471479-1GEA 0 EUR
APOSOR471479-1G APOSOR471479-250MG
2-Chloro-6-methoxypurine
2-Chloro-6-methoxypurine
Formule: C₆H₅ClN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20692004
Numéro CAS: 1198-46-5