Imprimer
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471477-1G OR471477-250MG OR471477-5G
APOSOR471477-1GEA 997 EUR
APOSOR471477-1G APOSOR471477-250MG APOSOR471477-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₇H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24563468
Numéro CAS: 40852-06-0