Imprimer
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471474-1G OR471474-250MG OR471474-5G
APOSOR471474-1GEA 601 EUR
APOSOR471474-1G APOSOR471474-250MG APOSOR471474-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₇H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11559079
Numéro CAS: 89660-20-8