Imprimer
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-4-methyl-6-(2-propen-1-yloxy)pyrimidine
OR471466-1G OR471466-5G
APOSOR471466-1GEA 299 EUR
APOSOR471466-1G APOSOR471466-5G
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
Formule: C₈H₉ClN₂O
Poids moléculaire: 184.623 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16767225
Numéro CAS: 1250367-45-3