Imprimer
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 3-Bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
OR471465-1G OR471465-250MG OR471465-5G
APOSOR471465-1GEA 549 EUR
APOSOR471465-1G APOSOR471465-250MG APOSOR471465-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₈BrClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24108598
Numéro CAS: 1403597-45-4