Imprimer
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471461-1G OR471461-250MG
APOSOR471461-1GEA 1120 EUR
APOSOR471461-1G APOSOR471461-250MG
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Formule: C₈H₈ClN₃O
Poids moléculaire: 197.622 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23098931
Numéro CAS: 1177447-31-2