Imprimer
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR471452-1G OR471452-250MG
APOSOR471452-1GEA 91.5 EUR
APOSOR471452-1G APOSOR471452-250MG
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27922569
Numéro CAS: 222530-29-2