Imprimer
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471439-1G OR471439-5G
APOSOR471439-1GEA 601 EUR
APOSOR471439-1G APOSOR471439-5G
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Formule: C₁₃H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12187296
Numéro CAS: 78648-37-0