Imprimer
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471431-5G OR471431-1G
APOSOR471431-5GEA 916 EUR
APOSOR471431-5G APOSOR471431-1G
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656594
Numéro CAS: 17016-85-2