Imprimer
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471390-1G OR471390-5G OR471390-250MG
APOSOR471390-1GEA 429 EUR
APOSOR471390-1G APOSOR471390-5G APOSOR471390-250MG
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₇BrClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18251403
Numéro CAS: 1259319-35-1