Imprimer
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
OR471352-1G OR471352-250MG
APOSOR471352-1GEA 368 EUR
APOSOR471352-1G APOSOR471352-250MG
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201094
Numéro CAS: 79389-41-6