Imprimer
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1S,2R)-2-Methylcyclohexanamine hydrochloride
OR471351-1G OR471351-250MG
APOSOR471351-1GEA 324 EUR
APOSOR471351-1G APOSOR471351-250MG
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201093
Numéro CAS: 79389-39-2