Imprimer
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride
OR471346-1G OR471346-250MG
APOSOR471346-1GEA 447 EUR
APOSOR471346-1G APOSOR471346-250MG
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28126674
Numéro CAS: 58271-61-7