Imprimer
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (3-acetylpyrazin-2-yl)carbamate
OR471345-1G OR471345-250MG
APOSOR471345-1GEA 304 EUR
APOSOR471345-1G APOSOR471345-250MG
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28963469
Numéro CAS: 1799412-29-5