Imprimer
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471343-1G OR471343-5G
APOSOR471343-1GEA 397 EUR
APOSOR471343-1G APOSOR471343-5G
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Formule: C₆H₆ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460155
Numéro CAS: 261764-92-5