Imprimer
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471338-1G OR471338-250MG
APOSOR471338-1GEA 916 EUR
APOSOR471338-1G APOSOR471338-250MG
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Formule: C₁₁H₁₂BrN₃O₂S
Poids moléculaire: 330.201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28968739
Numéro CAS: 2006277-15-0