Imprimer
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471330-1G OR471330-250MG
APOSOR471330-1GEA 713 EUR
APOSOR471330-1G APOSOR471330-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22576929
Numéro CAS: 1001426-31-8