4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇ClN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22558062 Numéro CAS: 1360953-02-1 |