Imprimer
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471326-1G OR471326-250MG
APOSOR471326-1GEA 916 EUR
APOSOR471326-1G APOSOR471326-250MG
1-Benzofuran-3-carbonitrile
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00810098
Numéro CAS: 55877-31-1