Imprimer
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471325-1G OR471325-5G
APOSOR471325-1GEA 322 EUR
APOSOR471325-1G APOSOR471325-5G
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 45 °C (80 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12400985
Numéro CAS: 72093-14-2